AuftragsverfolgungKontakt
Methylblau
Methylblau
100 g
Katalognr. H37721.22
Reizend
Methylblau
Katalognr. H37721.22
CAS Nummer:  28983-56-4
Methylblau
Methylblau
100 g
CAS Nummer:  28983-56-4
Preis
SFr. 67.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
CAS No.: 28983-56-4 Molecular Formula: C37H27N3Na2O9S3 Formula Weight: 799.80 Physical Form: Powder Appearance: Blue Odour: Odourless MDL No.: MFCD00058509
Synonyme:  Aniline blue sodium salt, [[4-[bis[4-[(sulphophenyl)amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]amino]-benzenesulphonic acid sodium salt (1:2), Poirriers blue, Cotton blue, Water blue, C.I. 42780, Aniline blue, water soluble, Disodium [[4-[bis[4-[(sulphonatophenyl)amino]phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]amino]benzenesulphonate, Acid Blue 93
  • CAS Nummer:28983-56-4
  • Formel:C₃₇H₂₇N₃Na₂O₉S₃
  • MDL-Nummer:MFCD00058509
  • Molekulargewicht:799.81 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:249-352-9
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    100 g