Temperiersysteme, PRESTO®
PRESTO®-Systeme decken mit hoher Kühl- und Heizleistung einen Arbeitstemperaturbereich von −93 bis +250 °C ab. Diese Instrumente können exotherme und endotherme Reaktionen mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit kompensieren, sie zeichnen sich durch hohe Durchflussraten, konstanten Druck und einen kontrollierten Pumpendruckaufbau aus. Änderungen in der Temperatursteuerung der Flüssigkeitsviskosität werden dynamisch ausgeglichen. Permanente interne Überwachung und selbstschmierende Pumpen tragen zu einer langen Lebensdauer bei. Das integrierte Touchpanel gibt dem Benutzer eine klare Sicht auf wichtige Informationen. Steuerung durch Antippen über den Touchscreen. Mehrere Schnittstellen ermöglichen die Fernsteuerung des PRESTO® über Netzwerke und in übergeordneten Steuerungssystemen. Die drahtlose Fernbedienung des neuen PRESTO® kann ganz einfach mit der Wireless TEMP-Produktreihe erfolgen.
- Bedienung durch Antippen über den 14,4-cm-Farb-Touchscreen
- Bis zu drei Benutzerebenen mit Kennwortmanagement
- USB (Host und Gerät), Ethernet und SD-Karteneinschub
- Die Geräte sind flüsterleise und im Betrieb kaum hörbar
- Die Befüllöffnung befindet sich an der Oberseite
- Auswahl an Modellen mit umweltfreundlichem, natürlichem Kühlmittel
Max. Flussrate/max. Druck:
A30: 25 L/min, 0,5 bar
A38/A41/W41: 0 to 50 L/min, 0,1 to 1,6 bar
A40/W40, A80/W80: 16 to 40 L/min, 0,3 to 1,7 bar
A45/A45t/W50/W50t: 35 to 76 L/min, 0,48 to 3,2 bar
A70: 0 to 40 L/min, 0,1 to 1,7 bar W91/W92 (t/tt): 26 to 80 L/min, 0,5 to 3,0 bar W91×/W92× (t/tt): 18 to 70 L/min, 0,8 to 5,5 bar
W93: 0 to 80 L/min, 0,1 to 3 bar W93x: 0 to 70 L/min, 0,1 to 5,5 bar.
: Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten. Für ausführliche Informationen zum Zubehör siehe unsere Webseite.
: Kälteleistung bei +200, +100, +20, 0, −10, −20, −30 und −40 °C. W91/W92/W93 (t/tt/x): Kälteleistung bei +200, +100, +20, 0, –20, –40, –60 und −80 °C.
- Heizleistung:15 kW
- Temperaturbereich:-85...+250 °C
- Gewicht:365 kg
- Seq:008
- B×T×H:610×845×1250 mm
- Refrigerant:R507
- Kühl-Leistung:2,8; 2,6; 2,5; 2,4; 2,4; 2,4; 2,2; 0,4 kW
- Temp.-Konst.:±0,05...0,1 °C
- Typ:A85t
Accessories
- BezeichnungFür
- JULA88900522× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf M16×1 AußengewindeAlle Einheiten der New Presto® Serie1 * 2 ST - SFr. 168.00
- BezeichnungFür
- JULA88900652× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf Schlauch ½"Alle New Presto® Serien1 * 2 ST - SFr. 222.00
- BezeichnungFür
- JULA88900662× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf Schlauch 1"Alle New Presto® Serien1 * 2 ST - SFr. 222.00
- BezeichnungFür
- JULA88900672× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf M24×1,5 InnengewindeAlle New Presto® Serien1 * 2 ST - SFr. 244.00
- BezeichnungFür
- JULA88900682× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf M30×1,5 AußengewindeAlle New Presto® Serien1 * 2 ST - SFr. 269.00
- BezeichnungFür
- JULA88900692× Adapter, M24×1,5 Außengewinde M30×1,5 InnengewindeAlle New Presto® Serien1 * 2 ST - SFr. 300.00
- BezeichnungFür
- JULA88900702× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf M30×1,5 InnengewindeAlle New Presto® Serien1 * 2 ST - SFr. 323.00
- BezeichnungFür
- JULA88900712× Adapter, M24×1,5 Außengewinde M16×1 InnengewindeAlle New Presto® Serien1 * 2 ST - SFr. 275.00
- BezeichnungFür
- JULA88900842× Adapter, M30×1,5 Innengewinde auf NPT ¾" InnengewindeAlle New Presto® Serien1 * 2 ST - SFr. 235.00
- BezeichnungFür
- JULA8900020Profibus DP Schnittstelle, für Geräte mit RS232Alle New Presto® Serien1 * 1 ST - SFr. 1’610.00
- BezeichnungFür
- JULA8900024RS485-Schnittstelle, für Geräte mit RS232Alle New Presto® Serien1 * 1 ST - SFr. 1’610.00
- BezeichnungFür
- JULA8980772Drucksensor, 2 Fittings M30×1,5 männlich (−95…+250° C)Alle New Presto® Serien1 * 1 ST - SFr. 630.00
- BezeichnungFür
- JULA8980773Drucksensor, 2 Fittings M38×1,5 männlich (−95…+250° C)Alle New Presto® Serien1 * 1 ST - SFr. 719.00
- BezeichnungFür
- JULA8900105Elektronikmodul mit analogen Anschlüssen (Eingang, Ausgang, Standby)Alle New Presto® Serien1 * 1 ST - SFr. 601.00
- BezeichnungFür
- JULA8980771Drucksensor, 2 Fittings M24×1,5 männlich (−95…+250° C)Alle New Presto® Serien1 * 1 ST - SFr. 607.00
- BezeichnungFür
- JULA88900642× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf Schlauch 3/8"Alle New Presto® Serien1 * 2 ST - SFr. 153.00
- BezeichnungFür
- JULA88900802× Adapter, M30×1,5 Innengewinde auf M38×1,5 AußengewindeAlle New Presto® Serien1 * 2 ST - SFr. 274.00
- BezeichnungFür
- JULA88900812× Adapter, M30×1,5 Außengewinde M38×1,5 InnengewindeAlle New Presto® Serien1 * 2 ST - SFr. 274.00
- BezeichnungFür
- JULA88900832× Adapter, M30×1,5 Innengewinde auf NPT ¾" AußengewindeAlle New Presto® Serien1 * 2 ST - SFr. 266.00
- BezeichnungFür
- JULA88900852× Adapter, M30×1,5 Innengewinde auf NPT 1" AußengewindeAlle New Presto® Serien1 * 2 ST - SFr. 235.00
- BezeichnungFür
- JULA88900862× Adapter, M30×1,5 Innengewinde auf NPT 1" InnengewindeAlle New Presto® Serien1 * 2 ST - SFr. 258.00
- BezeichnungFür
- JULA88900872× Adapter, M30×1,5 Innengewinde auf Schlauch 1"Alle New Presto® Serien1 * 2 ST - SFr. 208.00
- BezeichnungFür
- JULA88900632× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf Schlauch ¼"Alle New Presto® Serien1 * 2 ST - SFr. 153.00
- BezeichnungFür
- JULA88900822× Adapter, M30×1,5 Innengewinde auf M38×1,5 InnengewindeAlle New Presto® Serien1 * 2 ST - SFr. 306.00
- BezeichnungFür
- JULA8970815Schauglas, −100…+280° C, PN16/Klasse 230, 2 Fittings M30×1,5 männlichAlle New Presto® Serien1 * 1 ST - SFr. 1’590.00
- BezeichnungFür
- JULA88900622× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf NPT 1" AußengewindeAlle Einheiten der New Presto® Serie1 * 2 ST - SFr. 234.00
- BezeichnungFür
- JULA8890110Adapter, M24×1,5 Außengewinde auf M24×1,5 AußengewindeAlle Einheiten der New Presto® Serie1 * 1 ST - SFr. 89.60
- BezeichnungFür
- JULA88900612× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf NPT ¾" AußengewindeAlle Einheiten der New Presto® Serie1 * 2 ST - SFr. 234.00
- BezeichnungFür
- JULA88900602× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf NPT 1/2" AußengewindeAlle Einheiten der New Presto® Serie1 * 2 ST - SFr. 234.00
- BezeichnungFür
- JULA88900592× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf NPT 3/8" AußengewindeAlle Einheiten der New Presto® Serie1 * 2 ST - SFr. 159.00
- BezeichnungFür
- JULA88900582× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf NPT ¼" AußengewindeAlle Einheiten der New Presto® Serie1 * 2 ST - SFr. 150.00
- BezeichnungFür
- JULA88900572× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf NPT 1" InnengewindeAlle Einheiten der New Presto® Serie1 * 2 ST - SFr. 300.00
- BezeichnungFür
- JULA88900562× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf NPT ¾" InnengewindeAlle Einheiten der New Presto® Serie1 * 2 ST - SFr. 266.00
- BezeichnungFür
- JULA88900552× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf NPT ½" InnengewindeEinheiten der All New Presto® Serie1 * 2 ST - SFr. 238.00
- BezeichnungFür
- JULA88900542× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf NPT 3/8" InnengewindeAlle Einheiten der New Presto® Serie1 * 2 ST - SFr. 238.00
- BezeichnungFür
- JULA88900532× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf NPT ¼" InnengewindeAlle Einheiten der New Presto® Serie1 * 2 ST - SFr. 168.00
- BezeichnungFür
- JULA88900892× Adapter, M30×1,5 Innengewinde auf M38×1,5 InnengewindeAlle New Presto® Serien1 * 2 ST - SFr. 450.00
- BezeichnungFür
- JULA88900882× Adapter, M30×1,5 Innengewinde auf M30×1,5 InnengewindeAlle New Presto® Serien1 * 2 ST - SFr. 330.00
- BezeichnungFür
- JULA8900025EtherCAT interface is a protocol converter from EtherCAT to RS232All New Presto® series units1 * 1 ST - SFr. 1’610.00