ContactUsLinkComponent
Potentialfreier Kontakt (24 V/2 A) mit Einbaubuchse nach NAMUR NE 28 zur programmsegmentgesteuerten Signalaussendung für frei wählba re zu aktivierende periphere Funktionen (z.B. Aktivierung von akustischen und Signalen, von Absaugmotoren, Lüftern, R 1 * 1 ST
Catalog # MEMMUF750TSH72
Supplier:  MEMMERT
Potentialfreier Kontakt (24 V/2 A) mit Einbaubuchse nach NAMUR NE 28 zur programmsegmentgesteuerten Signalaussendung für frei wählba re zu aktivierende periphere Funktionen (z.B. Aktivierung von akustischen und Signalen, von Absaugmotoren, Lüftern, R 1 * 1 ST
Catalog # MEMMUF750TSH72
Supplier:  MEMMERT
Frequently Bought Together