pH-Sensor für anspruchsvolle chemische Applikationen, Reinigung: SIP, Autoklavierungen, kein Kabel, Steckkopf: VP 6, Integrierter Te mperaturfühler: Pt 100, Diaphragma: 2 x Single Pore, Material: Glasschaft, Elektrolyt: polymerer Elektrolyte Polisol 1 * 1 ST
Catalog # HAMI242428-1151
Supplier: HAMILTON BONADUZ
Frequently Bought Together