Mobile storage cabinets
Mobile storage cabinet, with 1 drawer of 150 mm height, 1 door left, 450×516×740 mm
Catalog # KOTT315-00146
Supplier: KOETTERMANN
Jump to:
Product Details & Documents
Epoxy powder coated steel cabinets
- Optional locks
- Fitted with castors
- Removable shelves
Specifications
- Bezeichnung:Mobile storage cabinet, with 1 drawer of 150 mm height
- Seq:21
- B×T×H:450×516×740 mm
- Türen:1 door left
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..