Mobile storage cabinets
Mobile storage cabinet, with 1 drawer of 150 mm height, lockable, 1 drawers, 450×516×740 mm
KOTT315-00121
Epoxy powder coated steel cabinets
- Optional locks
- Fitted with castors
- Removable shelves
- Bezeichnung:Mobile storage cabinet, with 1 drawer of 150 mm height, lockable
- Seq:13
- B×T×H:450×516×740 mm
- Türen:1 drawers
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..