Mobile storage cabinets
Mobile storage cabinet, with 3 drawer of 150 mm height, pencil tray, lockable, 3 drawers, 450×516×590 mm
Katalognr. KOTT315-00114
Anbieter: KOETTERMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
Epoxy powder coated steel cabinets
- Optional locks
- Fitted with castors
- Removable shelves
Technische Daten
- Bezeichnung:Mobile storage cabinet, with 3 drawer of 150 mm height, pencil tray, lockable
- Seq:08
- B×T×H:450×516×590 mm
- Türen:3 drawers
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..