Mobile storage cabinets
Mobile storage cabinet with 1 shelf, With front open, 450×500×590 mm
Katalognr. KOTT315-00107
Anbieter: KOETTERMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
Epoxy powder coated steel cabinets
- Optional locks
- Fitted with castors
- Removable shelves
Technische Daten
- Bezeichnung:Mobile storage cabinet with 1 shelf
- Seq:01
- B×T×H:450×500×590 mm
- Türen:With front open
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.