Mobile storage cabinets
Mobile storage cabinet, with 2 drawer of 150 mm height, lockable, 2 doors, 1200×516×740 mm
Katalognr. KOTT315-00105
Anbieter: KOETTERMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
Epoxy powder coated steel cabinets
- Optional locks
- Fitted with castors
- Removable shelves
Technische Daten
- Bezeichnung:Mobile storage cabinet, with 2 drawer of 150 mm height, lockable
- Seq:50
- B×T×H:1200×516×740 mm
- Türen:2 doors
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..