AuftragsverfolgungKontakt
Mobile storage cabinets | Avantor
Mobile storage cabinets
Mobile storage cabinet, lockable, 2 doors, 1200×516×740 mm
Katalognr. KOTT315-00101
Anbieter:   KOETTERMANN
Mobile storage cabinets
Katalognr. KOTT315-00101
Anbieter:  KOETTERMANN
Mobile storage cabinets
Mobile storage cabinets
Mobile storage cabinet, lockable, 2 doors, 1200×516×740 mm
Preis
SFr. 1’090.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Epoxy powder coated steel cabinets
  • Optional locks
  • Fitted with castors
  • Removable shelves
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Mobile storage cabinet, lockable
  • Seq:
    46
  • B×T×H:
    1200×516×740 mm
  • Türen:
    2 doors