Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Mobile storage cabinets | Avantor

Mobile storage cabinets

Mobile storage cabinet, with 3 drawers of 150 mm height, lockable, 3 drawers, 1200×516×590 mm
Katalognr. KOTT315-00094
Anbieter:   KOETTERMANN
Mobile storage cabinets
Katalognr. KOTT315-00094
Anbieter:  KOETTERMANN
Mobile storage cabinets
Mobile storage cabinets

Mobile storage cabinet, with 3 drawers of 150 mm height, lockable, 3 drawers, 1200×516×590 mm

Preis
1 490.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Epoxy powder coated steel cabinets

  • Optional locks
  • Fitted with castors
  • Removable shelves
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Mobile storage cabinet, with 3 drawers of 150 mm height, lockable
  • Seq:
    39
  • B×T×H:
    1200×516×590 mm
  • Türen:
    3 drawers
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..