Pasteurpipetten zum Einmalgebrauch
1,0 ml, 70, 1,0 mm, 144 mm, 0,25 ml, -, Lose verpackt
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
LDPE.
- Sehr gute Reproduzierbarkeit der Tropfenzahl pro Milliliter
- Ideal zum Verteilen aliquoter Flüssigkeitsmengen
- Pasteurpipetten lassen sich im gefülltem Zustand tiefgefrieren oder bei Bedarf auch durch Hitzeversiegelung in ein geschlossenes Gefäß verwandeln
- Der integrierte Saugbalg lässt sich ganz leicht zusammendrücken, so bleiben auch bei häufigen Pipettieren die Finger ermüdungsfrei
- Stabil gegen Gas- oder Gammastrahlen-Sterilisations-Verfahren
Dokumente
Technische Daten
- Verpackt:Lose verpackt
- Steril:-
- Kapazität:1,0 ml
- Länge:144 mm
- Seq:01
- Tropfen pro ml:70
- Graduierung:0,25 ml
- Stiel Ø:1,0 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..