AuftragsverfolgungKontakt
Overalls, ProShield® 20, Modell CHF5 | Avantor
Overalls, ProShield® 20, Modell CHF5
Blau, 3XL
Katalognr. 113-8371
Anbieter:   DuPont
Overalls, ProShield® 20, Modell CHF5
Katalognr. 113-8371
Anbieter:  DuPont
Overalls, ProShield® 20, Modell CHF5
Overalls, ProShield® 20, Modell CHF5
Blau, 3XL
Preis
SFr. 403.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Diese Overalls aus SMS-Material können, je nach Toxizität und den Expositionsbedingungen, zum Schutz gegen Partikel (Typ 5) sowie geringfügige Spritzer und Sprühnebel (Typ 6) getragen werden. Sie eignen sich gut zum Schutz vor Verschmutzungen bei leichten Arbeiten.
  • Nylon zipper with flap
  • Elasticated 2-piece hood, waist, wrists, and ankles
  • Stitched external seams
  • Anti-static treatment (EN 1149-5) - on inside in blue and on both sides in white
Farbe: Weiß oder blau
Gewicht: 43 g/m²
Density: 62 g/m²
Type 5/6, EN 1149, EN 1073-2; Cat. III
Certifications: (EU) 2016/425, Type 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2; Kat. III.
Technische Daten
  • Konfektionsgröße:
    3XL
  • Farbe:
    Blau
  • Seq:
    05
  • Cat. No.:
    113-8371
  • Modell:
    20 - CHF5
  • Antistatisch:
    +
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Allgemeine Anwendungen|Labor|Industrie
  • Gewicht:
    43 g/m²
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.