Overalls, ProShield® 20, Modell CHF5
Weiß, XXL
Katalognr. 113-8378
Anbieter: DuPont
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Overalls aus SMS-Material können, je nach Toxizität und den Expositionsbedingungen, zum Schutz gegen Partikel (Typ 5) sowie geringfügige Spritzer und Sprühnebel (Typ 6) getragen werden. Sie eignen sich gut zum Schutz vor Verschmutzungen bei leichten Arbeiten.
- Nylon zipper with flap
- Elasticated 2-piece hood, waist, wrists, and ankles
- Stitched external seams
- Anti-static treatment (EN 1149-5) - on inside in blue and on both sides in white
Farbe: Weiß oder blau
Gewicht: 43 g/m²
Density: 62 g/m²
Type 5/6, EN 1149, EN 1073-2; Cat. III
: (EU) 2016/425, Type 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2; Kat. III.
Technische Daten
- Konfektionsgröße:XXL
- Farbe:Weiß
- Seq:11
- Cat. No.:113-8378
- Modell:20 - CHF5
- Antistatisch:+
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen|Labor|Industrie
- Gewicht:43 g/m²