AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Arabitol 99%
Glasflasche, 100 g
Katalognr. ACRO302871000
D(+)-Arabitol 99%
Katalognr. ACRO302871000
CAS Nummer:  488-82-4
D(+)-Arabitol 99%
D(+)-Arabitol 99%
Glasflasche, 100 g
CAS Nummer:  488-82-4
Preis
SFr. 689.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  D-Arabitol, (2R,4R)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
  • CAS Nummer:488-82-4
  • Formel:C₅H₁₂O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00004709
  • Molekulargewicht:152.15 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:97…105 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:207-686-2
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    White to off-white Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    97 to 105 °C
  • HPLC:
    ≥98.5 % (ELSD)
  • Specific optical rotation:
    +10.5° to +13.5° (20 °C, 589 nm) (c=2, 2 % borax)
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 g
Technische Daten