Methyltridecanoat 97%
Glasflasche, 10 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Methyltridecanoat 97%
Katalognr. ACRO438200100
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 1731-88-0
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Tridecylic acid methyl ester, Tridecanoic acid methyl ester
- CAS Nummer:1731-88-0
- Formel:C₁₄H₂₈O₂
- MDL-Nummer:MFCD00008977
- Molekulargewicht:228.38 g/mol
- Siedepunkt:130…132 °C (4Torr)
- Schmelzender Platingehalt:7 °C
- Dichte:0,86 g/cm³
- Blitz Pt:>110 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Dokumente
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- GC:≥96.0 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:10 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



