AuftragsverfolgungKontakt
Cyclohexan ACS
Cyclohexan ACS
Kst.-Trommel, 5 L
Katalognr. ACRO446280050
Reizend
Gesundheit
Umfeld
Entzündlich
Cyclohexan ACS
Katalognr. ACRO446280050
CAS Nummer:  110-82-7
Cyclohexan ACS
Cyclohexan ACS
Kst.-Trommel, 5 L
CAS Nummer:  110-82-7
Preis
SFr. 143.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • CAS Nummer:110-82-7
  • Formel:C₆H₁₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003814
  • Molekulargewicht:84.16 g/mol
  • Siedepunkt:81 °C (760 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:6,5 °C
  • Dichte:0,77 g/cm³
  • Blitz Pt:–18 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:1145
  • ADR:3,II
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Water:
    ≤0.02 %
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.002 %
  • Substance darkened by H2SO4:
    Passes test
Technische Daten
  • Packung:
    Kst.-Trommel
  • VE:
    5 L