AuftragsverfolgungKontakt
1-Propanol ACS
Glasflasche, 1 L
  ACRO445770010
1-Propanol ACS
  ACRO445770010
 :  71-23-8
1-Propanol ACS
1-Propanol ACS
Glasflasche, 1 L
 :  71-23-8
85.90 SFr.
1 * 1 L
 :  Propylic alcohol, Propan-1-ol, n-Propan-1-ol, Ethylcarbinol, n-Propyl alcohol, Propanol-1, n-Propanol, Propyl alcohol, 1-Propyl alcohol, 1-Hydroxypropane
  •  :71-23-8
  •  :H₃CCH₂CH₂OH
  •  :MFCD00002941
  •  :60.1 g/mol
  •  :97 °C (760 mmHg)
  •  :–127 °C
  •  :0,8 g/cm³
  •  :15 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :1274
  •  :3,II
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Water:
    ≤0.2 %
  • Solubility:
    (in water) Passes test
  • GC:
    ≥99.5 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.001 %
  • Carbonyl compounds:
    ≤0.03 % (as C2H5CHO)
  • Isopropyl alcohol:
    ≤0.05 %
  • Titrable acid:
    ≤0.0004 meq/g
  • Ethanol:
    ≤0.01 %
  • Methanol:
    ≤0.01 %
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L