AuftragsverfolgungKontakt
Methylhexanoat 99%
Glasflasche, 250 g
Katalognr. ACRO449242500
Entzündlich
Methylhexanoat 99%
Katalognr. ACRO449242500
CAS Nummer:  106-70-7
Methylhexanoat 99%
Methylhexanoat 99%
Glasflasche, 250 g
CAS Nummer:  106-70-7
Preis
SFr. 51.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
  • CAS Nummer:106-70-7
  • Formel:C₇H₁₄O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00009510
  • Molekulargewicht:130.19 g/mol
  • Siedepunkt:151 °C (760 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:–71 °C
  • Dichte:0,884 g/cm³
  • Blitz Pt:42 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:3272
  • ADR:3,III
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Colorless to light yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    250 g