AuftragsverfolgungKontakt
Methylhexanoat 99%
Glasflasche, 50 g
  ACRO449240500
Methylhexanoat 99%
  ACRO449240500
 :  106-70-7
Methylhexanoat 99%
Methylhexanoat 99%
Glasflasche, 50 g
 :  106-70-7
25.40 SFr.
1 * 50 g
 :  Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
  •  :106-70-7
  •  :C₇H₁₄O₂
  •  :MFCD00009510
  •  :130.19 g/mol
  •  :151 °C (760 mmHg)
  •  :–71 °C
  •  :0,884 g/cm³
  •  :42 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :3272
  •  :3,III
  • Appearance:
    Colorless to light yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    50 g