Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Picolinamid 98% | Avantor

Picolinamid 98%

Glasflasche, 50 g
Katalognr. ACRO443360500
Reizend
Picolinamid 98%
Katalognr. ACRO443360500
CAS Nummer:  1452-77-3
Picolinamid 98%
Picolinamid 98%

Glasflasche, 50 g

CAS Nummer:  1452-77-3
Preis
SFr. 388.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Pyridinecarboxamide, Pyridine-2-carboxamide
  • CAS Nummer:1452-77-3
  • Formel:C₆H₆N₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00023483
  • Molekulargewicht:122.13 g/mol
  • Siedepunkt:143 °C (2,7kPa)
  • Schmelzender Platingehalt:106…109 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur

Dokumente

Technische Daten

Ergebnisse des Spezifikationstests

  • Appearance:
    White to off-white Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • HPLC:
    ≥97.5 %

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    50 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.