Picolinamid 98%
Glasflasche, 10 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 2-Pyridinecarboxamide, Pyridine-2-carboxamide
- CAS Nummer:1452-77-3
- Formel:C₆H₆N₂O
- MDL-Nummer:MFCD00023483
- Molekulargewicht:122.13 g/mol
- Siedepunkt:143 °C (2,7kPa)
- Schmelzender Platingehalt:106…109 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Dokumente
ACRO44336
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to off-white Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- HPLC:≥97.5 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:10 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



