Thymolphthalein ACS
Glasflasche, 500 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
- CAS Nummer:125-20-2
- Formel:C₂₈H₃₀O₄
- MDL-Nummer:MFCD00005909
- Molekulargewicht:430.54 g/mol
- Merck-Index:12,09542
- Schmelzender Platingehalt:251…253 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:204-729-7
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to off-white Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Visual transition interval:from pH 8.8 (colorless) to pH 10.5 (blue)
- Clarity of solution:passes test
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:500 g