Methylrot ACS
Glasflasche, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
- CAS Nummer:493-52-7
- Formel:C₁₅H₁₅N₃O₂
- MDL-Nummer:MFCD00002425
- Molekulargewicht:269.3 g/mol
- Merck-Index:12,06199
- Schmelzender Platingehalt:178…182 °C
- Dichte:1,31 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:207-776-1
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Dark red to brown to purple Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:179 to 182 °C
- Visual transition interval:From pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
- Clarity of alcohol solution:Passes test
- Specific optical rotation:+52.0° to +62.0° (20 °C, 589 nm) (neat)
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:100 g