AuftragsverfolgungKontakt
Silbernitrat 99+% ACS | Avantor
Silbernitrat 99+% ACS
Glasflasche, 2,5 kg
Katalognr. ACRO419350025
Oxidierend
Ätzend
Umfeld
Silbernitrat 99+% ACS
Katalognr. ACRO419350025
CAS Nummer:  7761-88-8
Silbernitrat 99+% ACS
Silbernitrat 99+% ACS
Glasflasche, 2,5 kg
CAS Nummer:  7761-88-8
Preis
SFr. 6’820.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
  • CAS Nummer:7761-88-8
  • Formel:AgNO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00003414
  • Molekulargewicht:169.87 g/mol
  • Merck-Index:12,08661
  • Siedepunkt:444 °C (760 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:212 °C
  • Dichte:4,35 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-853-9
  • UN:1493
  • ADR:5.1,II
  • ERREICHEN:01-2119513705-43
Dokumente
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    White Crystalline powder or crystals
  • Free acid:
    Passes test
  • Titration:
    ≥99.0 %
  • Clarity of solution:
    Passes test
  • Chloride (Cl):
    ≤5 ppm
  • Sulfate (SO4):
    ≤20 ppm
  • Copper (Cu):
    ≤2 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤2 ppm
  • Lead (Pb):
    ≤10 ppm
  • Subst not pptd by HCl:
    ≤0.01 %
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2,5 kg
Technische Daten