AuftragsverfolgungKontakt
Estradiol 98% | Avantor
Estradiol 98%
Glasflasche, 5 g
Katalognr. ACRO436320050
Gesundheit
Estradiol 98%
Katalognr. ACRO436320050
CAS Nummer:  50-28-2
Estradiol 98%
Estradiol 98%
Glasflasche, 5 g
CAS Nummer:  50-28-2
Preis
SFr. 195.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  beta-Estradiol, 17β-Estradiol
  • CAS Nummer:50-28-2
  • Formel:C₁₈H₂₄O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003693
  • Molekulargewicht:272.39 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:176…180 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Dokumente
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    White to off-white Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    173 to 179 °C
  • Water:
    ≤3.5 %
  • HPLC:
    ≥97.5 %
  • Specific optical rotation:
    +76° to +83° (20 °C, 589 nm) (c=1, dioxane)
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    5 g
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..