AuftragsverfolgungKontakt
Methyllinoleat 99%
Glasflasche, 100 g
  ACRO428131000
Methyllinoleat 99%
  ACRO428131000
 :  112-63-0
Methyllinoleat 99%
Methyllinoleat 99%
Glasflasche, 100 g
 :  112-63-0
SFr. 1’580.00
1 * 100 g
 :  cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, 9,12-Octadecanoic acid methyl ester, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid methyl ester, Linoleic acid methyl ester, (9Z,12Z)-Methyl octadeca-9,12-dienoate, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate, 9Z,12Z-Oktadekadiensäuremethylester, 9,12 Methyl octadecaotenoate methyl linoleate, cis,cis-9,12-Oktadekadiensäuremethylester
  •  :112-63-0
  •  :C₁₉H₃₄O₂
  •  :MFCD00009534
  •  :294.48 g/mol
  •  :212 °C (16 mmHg)
  •  :–35 °C
  •  :0,89 g/cm³
  •  :>200 °C
  •  :Kühlschrank
  •  :203-993-0
  • Appearance:
    Clear colorless to light yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Specific optical rotation:
    -85° to -95° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 g