Methyllinoleat 99%
Glasflasche, 5 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, 9,12-Octadecanoic acid methyl ester, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid methyl ester, Linoleic acid methyl ester, (9Z,12Z)-Methyl octadeca-9,12-dienoate, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate, 9Z,12Z-Oktadekadiensäuremethylester, 9,12 Methyl octadecaotenoate methyl linoleate, cis,cis-9,12-Oktadekadiensäuremethylester
- CAS Nummer:112-63-0
- Formel:C₁₉H₃₄O₂
- MDL-Nummer:MFCD00009534
- Molekulargewicht:294.48 g/mol
- Siedepunkt:212 °C (16 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:–35 °C
- Dichte:0,89 g/cm³
- Blitz Pt:>200 °C
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:203-993-0
Dokumente
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
- Specific optical rotation:-85° to -95° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:5 g