AuftragsverfolgungKontakt
Schwefelsäure 95% ACS
Schwefelsäure 95% ACS
Kst.-Flasche, 500 mL
Katalognr. 424525001.
Ätzend
Schwefelsäure 95% ACS
Katalognr. 424525001.
CAS Nummer:  7664-93-9
Schwefelsäure 95% ACS
Schwefelsäure 95% ACS
Kst.-Flasche, 500 mL
CAS Nummer:  7664-93-9
Preis
SFr. 37.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7664-93-9
  • Formel:H₂SO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00064589
  • Molekulargewicht:98.08 g/mol
  • Merck-Index:14,08974
  • Siedepunkt:∼335 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:10 °C
  • Dichte:1,83 g/cm³
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-639-5
  • ADR:8,II
  •  :Density: 1.84 g/cm³ (20 °C)
  • UN:1830
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Free from suspended or insoluble matter
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after ignition:
    ≤0.0005 %
  • Titration with NaOH:
    95.0 to 98.0 %
  • Chloride (Cl):
    ≤0.2 ppm
  • Nitrate (NO3):
    ≤0.5 ppm
  • Ammonium (NH4):
    ≤2 ppm
  • Arsenic (As):
    ≤0.01 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤0.2 ppm
  • Mercury (Hg):
    ≤5 ppb
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤1 ppm
  • KMnO4-reducing substance:
    ≤2 ppm (as SO2)
Technische Daten
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    500 mL