4-Ethinylanisol 97%
Glasflasche, 1 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: (4-Methoxyphenyl)ethyne, (4-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-ethynylbenzene
- CAS Nummer:768-60-5
- Formel:C₉H₈O
- MDL-Nummer:MFCD00168815
- Molekulargewicht:132.16 g/mol
- Siedepunkt:87…91 °C (11 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:28…30 °C
- Dichte:1,019 g/cm³
- Blitz Pt:82 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Documents
ACRO37992
FDS
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear colorless to yellow to brown Liquid or low melting solid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.5625 to 1.5675 (20°C, 589 nm)
- GC:≥96.0 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 g



