AuftragsverfolgungKontakt
Ninhydrin ACS
Glasflasche, 1 kg
  ACRO415720010
Ninhydrin ACS
  ACRO415720010
 :  485-47-2
Ninhydrin ACS
Ninhydrin ACS
Glasflasche, 1 kg
 :  485-47-2
SFr. 1’680.00
1 * 1 kg
 :  Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
  •  :485-47-2
  •  :C₉H₆O₄
  •  :MFCD00003791
  •  :178.14 g/mol
  •  :13,06582
  •  :351 °C (1013 hPa)
  •  :250 °C (Zersetzung)
  •  :0,862 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :207-618-1
  • Appearance:
    White to light brown Crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    Passes test
  • Solubility:
    Passes test
  • Identification:
    Passes test
  • Sensitivity:
    (to amino acids) Passes test
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 kg