Lithiumchlorid 99+% ACS
Kst.-Flasche, 2,5 kg
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Lithiumchlorid 99+% ACS
Katalognr. ACRO413270025
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 7447-41-8
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:7447-41-8
- Formel:LiCl
- MDL-Nummer:MFCD00011078
- Molekulargewicht:42.39 g/mol
- Merck-Index:13,05550
- Siedepunkt:1382 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:605 °C
- Dichte:2,06 g/cm³
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-212-3
Dokumente
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White Crystalline powder or crystals
- Titration Argentometric:≥99 %
- Loss on drying:≤1.0 % (1 g, 105°C, 2 hrs)
- Sulfate (SO4):≤100 ppm
- Barium (Ba):≤30 ppm
- Calcium (Ca):≤100 ppm
- Iron (Fe):≤10 ppm
- Potassium (K):≤100 ppm
- Sodium (Na):≤2000 ppm
- Heavy metals (ICP-OES):≤20 ppm
- Titrable base:≤0.008 meq/g
- Insoluble matter:≤0.01 %
Technische Daten
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:2,5 kg