Cyclohexanon 99+% ACS
Glasflasche, 250 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Pimelic Ketone
- CAS Nummer:108-94-1
- Formel:C₆H₁₀(=O)
- MDL-Nummer:MFCD00001625
- Molekulargewicht:98.14 g/mol
- Siedepunkt:155 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:–47 °C
- Dichte:0,947 g/cm³
- Blitz Pt:43 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:1915
- ADR:3,III
Dokumente
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear viscous liquid
- Water:≤0.05 %
- GC:≥99.0 %
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.05 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:250 mL