L(-)-Carnitin 99+%
Glasflasche, 50 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Levocarnitine, L-Carnitine, Vitamin BT, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, R)-(-)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate
- CAS Nummer:541-15-1
- Formel:C₇H₁₅NO₃
- MDL-Nummer:MFCD00038747
- Molekulargewicht:161.20 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:208…212 °C (Zers.)
- Schmelzender Platingehalt:208…212 °C (Zersetzung)
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:208-768-0
Dokumente
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White Crystalline powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Solubility:(5 % in water) Clear colorless
- Specific optical rotation:-29° to -32° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
- Titration with HClO4:≥99.0 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:50 g