AuftragsverfolgungKontakt
n-Hexan, extra trocken 96+%, AcroSeal®
n-Hexan, extra trocken 96+%, AcroSeal®
Glasflasche, 2,5 L
Katalognr. 326920025.
Reizend
Gesundheit
Umfeld
Entzündlich
n-Hexan, extra trocken 96+%, AcroSeal®
Katalognr. 326920025.
CAS Nummer:  110-54-3
n-Hexan, extra trocken 96+%, AcroSeal®
n-Hexan, extra trocken 96+%, AcroSeal®
Glasflasche, 2,5 L
CAS Nummer:  110-54-3
Preis
SFr. 353.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • CAS Nummer:110-54-3
  • Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00009520
  • Molekulargewicht:86.18 g/mol
  • Merck-Index:13,04712
  • Siedepunkt:69 °C (760 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:–95 °C
  • Dichte:0,659 g/cm³
  • Blitz Pt:–22 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-777-6
  • UN:1208
  • ADR:3,II
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Water:
    ≤0.002 %
  • GC:
    ≥96.0 %
  • Residue after evaporation:
    ≤0.0005 %
  • Filt.over 0.2 micron PFTE:
    Filtered
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2,5 L
Technische Daten