Cyclohexan, extra trocken 99.5%, AcroSeal®
Glasflasche, 2,5 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Cyclohexan, extra trocken 99.5%, AcroSeal®
Katalognr. 326830025.
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 110-82-7
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
- CAS Nummer:110-82-7
- Formel:C₆H₁₂
- MDL-Nummer:MFCD00003814
- Molekulargewicht:84.16 g/mol
- Merck-Index:13,02752
- Siedepunkt:81 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:6,5 °C
- Dichte:0,77 g/cm³
- Blitz Pt:–18 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-806-2
- UN:1145
- ADR:3,II
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.005 % (Coulometric)
- GC:≥99.4 %
- Residue after evaporation:≤0.0005 %
- Acidity:≤0.001 meq/g
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:2,5 L