Paraldehyd 99.5%
Kst.-Trommel, 10 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:123-63-7
- Formel:C₆H₁₂O₃
- MDL-Nummer:MFCD00036208
- Molekulargewicht:132.16 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:12 °C
- Dichte:0,99 g/cm³
- Blitz Pt:24 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:204-639-8
- UN:1264
- ADR:3,III
Dokumente
ACRO27508
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear colorless to yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4035 to 1.4055 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.1 % (K.F.)
- GC:≥99.4 %
- Free acid (CH3COOH):≤0.3 % (titr.)
Technische Daten
- Packung:Kst.-Trommel
- VE:10 L



