Triethylammoniumchlorid 99+%
Glasflasche, 250 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Triethylammoniumchlorid 99+%
Katalognr. ACRO270672500
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 554-68-7
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Triethylamine hydrochloride
- CAS Nummer:554-68-7
- Formel:C₆H₁₆ClN
- MDL-Nummer:MFCD00012500
- Molekulargewicht:137.65 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:254…260 °C
- Dichte:0,7637 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:209-067-2
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to off-white Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:254 to 260 °C
- Loss on drying:≤1.0 %
- Solubility:(10 % in water) Clear colorless
- pH:4.5 to 6.5 (1 % w/v solution)
- Titration with HClO4:99.0 to 101.0 % (On anhydrous substance)
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:250 g



