Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Bariumperoxid 95% | Avantor

Bariumperoxid 95%

Kst.-Flasche, 2,5 kg
Katalognr. ACRO350410025
Reizend
Oxidierend
Bariumperoxid 95%
Katalognr. ACRO350410025
CAS Nummer:  1304-29-6
Bariumperoxid 95%
Bariumperoxid 95%

Kst.-Flasche, 2,5 kg

CAS Nummer:  1304-29-6
Preis
SFr. 440.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:1304-29-6
  • Formel:BaO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003454
  • Molekulargewicht:169.33 g/mol
  • Merck-Index:12,01018
  • Schmelzender Platingehalt:450 °C
  • Dichte:4,96 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:215-128-4
  • UN:1449
  • ADR:5.1,II

Dokumente

Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten

Ergebnisse des Spezifikationstests

  • Appearance:
    Beige Powder
  • Titration Iodometric:
    ≥94 %

Technische Daten

  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    2,5 kg

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..