AuftragsverfolgungKontakt
Hydroxylammoniumchlorid 99+%
Hydroxylammoniumchlorid 99+%
Kst.-Flasche, 5 kg
Katalognr. ACRO270100050
Ätzend
Giftig
Gesundheit
Umfeld
Hydroxylammoniumchlorid 99+%
Katalognr. ACRO270100050
CAS Nummer:  5470-11-1
Hydroxylammoniumchlorid 99+%
Hydroxylammoniumchlorid 99+%
Kst.-Flasche, 5 kg
CAS Nummer:  5470-11-1
Preis
SFr. 964.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
  • CAS Nummer:5470-11-1
  • Formel:NH₂OH·HCl
  • MDL-Nummer:MFCD00051089
  • Molekulargewicht:69.49 g/mol
  • Merck-Index:13,04853
  • Siedepunkt:306 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:155…158 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:155…158 °C (Zersetzung)
  • Dichte:1,67 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:226-798-2
  • UN:2923
  • ADR:8,III
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    White Crystalline powder or crystals and/or chunks
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Titration with NaOH:
    99.0 to 101.0 %
  • Sulfate (SO4):
    ≤0.005 %
  • Iron (Fe):
    ≤0.001 %
Technische Daten
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    5 kg