AuftragsverfolgungKontakt
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure 99+%
Glasflasche, 5 g
  ACRO269900050
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure 99+%
  ACRO269900050
 :  17407-55-5
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure 99+%
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure 99+%
Glasflasche, 5 g
 :  17407-55-5
SFr. 179.00
1 * 5 g
 :  (S)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
  •  :17407-55-5
  •  :C₅H₁₀O₃
  •  :MFCD00066443
  •  :118.13 g/mol
  •  :65…68 °C
  •  :Kühlschrank
  • Appearance:
    White Powder or crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    65 to 70 °C
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Specific optical rotation:
    +15° to +19° (24 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)
  • Titration with NaOH:
    ≥99.0 %
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    5 g