AuftragsverfolgungKontakt
Chinaldinsäure 99%
Glasflasche, 50 g
  ACRO171050500
Chinaldinsäure 99%
  ACRO171050500
 :  93-10-7
Chinaldinsäure 99%
Chinaldinsäure 99%
Glasflasche, 50 g
 :  93-10-7
SFr. 319.00
1 * 50 g
 :  Quinoline-2-carboxylic acid, 2-Quinolinecarboxylic acid
  •  :93-10-7
  •  :C₁₀H₇NO₂
  •  :MFCD00006752
  •  :173.17 g/mol
  •  :12,08227
  •  :159…161 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :202-218-3
  • Appearance:
    Light brown Crystalline powder or needles
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    157 to 159 °C
  • Titration with NaOH:
    ≥98.5 %
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    50 g