Zink 99+%, moosig
Kst.-Flasche, 5 kg
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:7440-66-6
- Formel:Zn
- MDL-Nummer:MFCD00011291
- Molekulargewicht:65.39 g/mol
- Merck-Index:12,10255
- Siedepunkt:907 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:419 °C
- Dichte:7,14 g/cm³
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-175-3
Dokumente
ACRO20145
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Silver grey Mossy flakes
- Total trace metal impurities:≤1.0 %
Technische Daten
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:5 kg



