Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Kupfer(II)oxid 97% | Avantor

Kupfer(II)oxid 97%

Kst.-Flasche, 2,5 kg
Katalognr. ACRO197440025
Umfeld
Kupfer(II)oxid 97%
Katalognr. ACRO197440025
CAS Nummer:  1317-38-0
Kupfer(II)oxid 97%
Kupfer(II)oxid 97%

Kst.-Flasche, 2,5 kg

CAS Nummer:  1317-38-0
Preis
SFr. 253.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
  • CAS Nummer:1317-38-0
  • Formel:CuO
  • MDL-Nummer:MFCD00010979
  • Molekulargewicht:79.55 g/mol
  • Merck-Index:13,02674
  • Siedepunkt:2000 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:1326 °C
  • Dichte:4,9 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:215-269-1
  • UN:3077
  • ADR:9,III

Dokumente

Technische Daten

Ergebnisse des Spezifikationstests

  • Appearance:
    Black Powder
  • Titration Iodometric:
    ≥96.0 %

Technische Daten

  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    2,5 kg

Technische Daten