AuftragsverfolgungKontakt
Rosolsäure (Aurin)
Rosolsäure (Aurin)
Glasflasche, 500 g
Catalog # ACRO229835000
Irritant
Rosolsäure (Aurin)
Catalog # ACRO229835000
CAS Number:  603-45-2
Rosolsäure (Aurin)
Rosolsäure (Aurin)
Glasflasche, 500 g
CAS Number:  603-45-2
Price
SFr. 645.00
Log in for availability
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyms:  4-(Bis(4-hydroxyphenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
  • CAS Number:603-45-2
  • Formula:C₁₉H₁₄O₃
  • MDL Number:MFCD00001624
  • Molecular Weight:290.32 g/mol
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:210-041-8
Documents
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    Red-brown to brown Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤10 % (110°C, 1 h)
  • UV Lambda max:
    480 to 486 nm (in ethanol + 2ml 1N HCl)
  • Visual transition interval:
    from pH 6.2 (yellow) to pH 8.2 (red-pink)
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 g