AuftragsverfolgungKontakt
Methyllaurat 98+%
Methyllaurat 98+%
Glasflasche, 50 g
  ACRO215560500
Methyllaurat 98+%
  ACRO215560500
 :  111-82-0
Methyllaurat 98+%
Methyllaurat 98+%
Glasflasche, 50 g
 :  111-82-0
SFr. 46.80
1 * 50 g
 :  Dodecylic acid methyl ester, Methyl dodecanoate, Lauric acid methyl ester, Dodecanoic acid methyl ester
  •  :111-82-0
  •  :C₁₃H₂₆O₂
  •  :MFCD00008966
  •  :214.35 g/mol
  •  :262 °C (766 mmHg)
  •  :4…5 °C
  •  :0,87 g/cm³
  •  :>110 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :203-911-3
  •  :3082
Documents
  • Appearance:
    Clear colorless to light yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4290 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.0 %
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    50 g