AuftragsverfolgungKontakt
Colchicin 97%
Colchicin 97%
Glasflasche, 25 g
Katalognr. ACRO227120250
Giftig
Gesundheit
Colchicin 97%
Katalognr. ACRO227120250
CAS Nummer:  64-86-8
Colchicin 97%
Colchicin 97%
Glasflasche, 25 g
CAS Nummer:  64-86-8
Preis
SFr. 1’750.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
  • CAS Nummer:64-86-8
  • Formel:C₂₂H₂₅NO₆
  • MDL-Nummer:MFCD00078484
  • Molekulargewicht:399.44 g/mol
  • Merck-Index:12,02536
  • Schmelzender Platingehalt:150…160 °C (Zers.)
  • Schmelzender Platingehalt:150…160 °C (Zersetzung)
  • Dichte:1,32 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-598-5
  • UN:1544
  • ADR:6.1,I
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Light yellow Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Water:
    ≤2 % (K.F.)
  • HPLC:
    ≥96.0 % on anhydrous and solvent-free substance
  • Specific optical rotation:
    -240° to -250° (20°C, 589 nm) (c=1, alcohol) (on anhydrous and solvent-free substance
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    25 g
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..