Colchicin 97%
Glasflasche, 25 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
- CAS Nummer:64-86-8
- Formel:C₂₂H₂₅NO₆
- MDL-Nummer:MFCD00078484
- Molekulargewicht:399.44 g/mol
- Merck-Index:12,02536
- Schmelzender Platingehalt:150…160 °C (Zers.)
- Schmelzender Platingehalt:150…160 °C (Zersetzung)
- Dichte:1,32 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-598-5
- UN:1544
- ADR:6.1,I
Documents
ACRO22712
SDS
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Light yellow Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤2 % (K.F.)
- HPLC:≥96.0 % on anhydrous and solvent-free substance
- Specific optical rotation:-240° to -250° (20°C, 589 nm) (c=1, alcohol) (on anhydrous and solvent-free substance
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:25 g
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..