AuftragsverfolgungKontakt
Natriumalginat
Natriumalginat
Kst.-Flasche, 2,5 kg
Katalognr. ACRO177770025
Natriumalginat
Katalognr. ACRO177770025
CAS Nummer:  9005-38-3
Natriumalginat
Natriumalginat
Kst.-Flasche, 2,5 kg
CAS Nummer:  9005-38-3
Preis
SFr. 473.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Alginic acid sodium salt, Algin
  • CAS Nummer:9005-38-3
  • MDL-Nummer:MFCD00081310
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Off-white to yellow-brown Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤15.0 % (100 mg, 105°C, 4 hrs)
  • Sulfated ash:
    30.0 % to 36.0 % (on dried substance)
  • Viscosity:
    350 to 550 mPa.s (1 % at 20°C) (Brookfield LV)
  • pH:
    5.5 to 8.0 (1 % at 20°C)
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤20 ppm
Technische Daten
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    2,5 kg
Technische Daten