Dimetridazol 98%
Glasflasche, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole
- CAS Nummer:551-92-8
- Formel:C₅H₇N₃O₂
- MDL-Nummer:MFCD00047046
- Molekulargewicht:141.13 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:139…140 °C
- Lagertemperatur:Kühlschrank
Dokumente
ACRO21033
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Cream to yellow Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:137 to 142 °C
- HPLC:≥97.5 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:100 g