Dimetridazol 98%
Glasflasche, 1 kg
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole
- CAS Number:551-92-8
- Formula:C₅H₇N₃O₂
- MDL Number:MFCD00047046
- Molecular Weight:141.13 g/mol
- Melting Pt:139…140 °C
- Storage Temperature:Kühlschrank
Documents
ACRO21033
SDS
Specifications
Specification Test Results
- Appearance:Cream to yellow Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:137 to 142 °C
- HPLC:≥97.5 %
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:1 kg
Specifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..